Kluczowe dokumenty
AX0149
Supelco
Acetonitrile
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
Nazwa produktu
Acetonitrile, for extraction, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
klasa czystości
ACS reagent
for extraction
reagent grade
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
opis
for analytical purposes
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
WyglądPrzezroczystyOznaczenie (GC)99,5% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu0,005% maxMiareczkowalny kwas8µeq/g maxMiareczkowalna zasada0.6µeq/g maxWoda (H2O)0,3% max
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup