Kluczowe dokumenty
AX0145
Supelco
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
200-835-2
product name
Acetonitrile, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
100
200
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.008 meq/g Titrable acid
≤0.10% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
absorpcja UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254-400 nm Amax: ≤0.01
format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
AX0145-NP10 is sold as 2 x 10 L
AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testGradient at 254 nm0.005AU maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.008meq/g maxTitrable base0.0006meq/g maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 254 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off190nm maxWater (H2O)0.10% max
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup