Key Documents
AP189B
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, biotin conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Detect Donkey Rat IgG using this Donkey anti-Rat IgG Antibody, biotin conjugate, Species Adsorbed validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masakazu Umezawa et al.
Particle and fibre toxicology, 10(1), 64-64 (2013-12-24)
Ultrasonic humidifiers silently generate water droplets as a cool fog and produce most of the dissolved minerals in the fog in the form of an aerosolized "white dust." However, the health effect of these airborne particles is largely unknown. This
Jessica Cristina Marín-Llera et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 656999-656999 (2021-08-03)
At early developmental stages, limb bud mesodermal undifferentiated cells are morphologically indistinguishable. Although the identification of several mesodermal skeletal progenitor cell populations has been recognized, in advanced stages of limb development here we identified and characterized the differentiation hierarchy of