Kluczowe dokumenty
ABT1370M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Versican, domena beta
serum, from rabbit
Synonim(y):
Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko rdzeniowe Versican (UniProt: Q9ERB4; znane również jako białko rdzeniowe proteoglikanu siarczanu chondroityny 2, białko wiążące hialuronian gleju, GHAP, duży proteoglikan fibroblastów, PG-M) jest kodowane przez gen Vcan (znany również jako Cspg2) (Gene ID: 114122) u szczura. Versican to duży, wielodomenowy proteoglikan siarczanu chondroityny, który jest wydzielany przez fibroblasty i inne typy komórek. Versican jest obecny w większości siatkówki, w tym w zewnętrznej warstwie jądrowej, zewnętrznej warstwie splotowatej i wewnętrznej warstwie splotowatej. Jest syntetyzowany z 20-aminokwasowym peptydem sygnałowym, który jest następnie rozszczepiany. Veriscan odgrywa rolę w sygnalizacji międzykomórkowej i łączeniu komórek z macierzą zewnątrzkomórkową, a także bierze udział w regeneracji aksonów, rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i mięśni szkieletowych oraz adhezji komórek. Posiada unikalne N- i C-końcowe regiony globularne, każdy z wieloma motywami. Zawiera jedną domenę lektyny typu C, dwie domeny podobne do EGF, jedną domenę typu V podobną do Ig, dwie domeny łączące i jedną domenę Sushi (CCP/SCR). Posiada również N-końcową domenę wiążącą kwas hialuronowy (HA), która ma homologię z domenami G1 i G2 agrekanu. Opisano cztery izoformy versican określane jako V0, V1, V2 i V3, o masie cząsteczkowej odpowiednio 370, 263, 180 i 74 kDa. Każda izoforma zawiera różne długości regionu wiążącego GAG. V0 zawiera dwa regiony wiążące GAG zwane domenami CSalpha i CSbeta. Izoforma V1 ma tylko domenę CSbeta, a izoforma V2 ma tylko domenę CSalpha. Izoforma V3 zawiera tylko domeny G1 i G3 i nie posiada miejsc wiązania GAG. Defekty w genie Vcan powodują zespół Wagnera typu 1, rodzaj witreoretinopatii charakteryzujący się optycznie pustą jamą ciała szklistego z włóknistymi kondensacjami i przedsiatkówkową błoną beznaczyniową.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 375 aminokwasom z wewnętrznego regionu szczurzego Versican.
Zastosowanie
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Versican, Beta Domain w mózgu szczura postnatalnego (Milev, P., et. al. (1998). Biochem Biopys Res Commun. 247(2):207-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Versican, Beta Domain w oku szczura w dniu embrionalnym 16, P0, P9 i siatkówce dorosłego szczura (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) oraz w mózgu szczura w 16, 19 dniu embrionalnym i móżdżku w 7 dniu postnatalnym, rdzeniu kręgowym w 19 dniu embrionalnym (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Versican, Beta Domain w oczyszczonych proteoglikanach z ekstraktu PBS z 7-dniowego mózgu szczura poddanego działaniu chondroitynazy ABC (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Anti-Versican, Beta Domain, Nr kat. ABT1370 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko rdzeniowe versican i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina), teście radioimmunologicznym i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in rat eye retina tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Versican, Beta Domain in rat eye retina tissue.
Opis wartości docelowych
300 kDa.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1