Kluczowe dokumenty
ABT1358M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Versican, domena alfa
serum, from rabbit
Synonim(y):
Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko rdzeniowe Versican (UniProt: Q9ERB4; znane również jako białko rdzeniowe proteoglikanu siarczanu chondroityny 2, białko wiążące hialuronian gleju, GHAP, duży proteoglikan fibroblastów, PG-M) jest kodowane przez gen Vcan (znany również jako Cspg2) (Gene ID: 114122) u szczura. Versican to duży, wielodomenowy proteoglikan siarczanu chondroityny, który jest wydzielany przez fibroblasty i inne typy komórek. Versican jest obecny w większości siatkówki, w tym w zewnętrznej warstwie jądrowej, zewnętrznej warstwie splotowatej i wewnętrznej warstwie splotowatej. Jest syntetyzowany z 20-aminokwasowym peptydem sygnałowym, który jest następnie rozszczepiany. Veriscan odgrywa rolę w sygnalizacji międzykomórkowej i łączeniu komórek z macierzą zewnątrzkomórkową, a także bierze udział w regeneracji aksonów, rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i mięśni szkieletowych oraz adhezji komórek. Posiada unikalne N- i C-końcowe regiony globularne, każdy z wieloma motywami. Zawiera jedną domenę lektyny typu C, dwie domeny podobne do EGF, jedną domenę typu V podobną do Ig, dwie domeny łączące i jedną domenę Sushi (CCP/SCR). Posiada również N-końcową domenę wiążącą kwas hialuronowy (HA), która ma homologię z domenami G1 i G2 agrekanu. Opisano cztery izoformy versican określane jako V0, V1, V2 i V3, o masie cząsteczkowej odpowiednio 370, 263, 180 i 74 kDa. Każda izoforma zawiera różne długości regionu wiążącego GAG. V0 zawiera dwa regiony wiążące GAG zwane domenami CSalpha i CSbeta. Izoforma V1 ma tylko domenę CSbeta, a izoforma V2 ma tylko domenę CSalpha. Izoforma V3 zawiera tylko domeny G1 i G3 i nie posiada miejsc wiązania GAG. Defekty w genie Vcan powodują zespół Wagnera typu 1, rodzaj witreoretinopatii charakteryzujący się optycznie pustą jamą ciała szklistego z włóknistymi kondensacjami i przedsiatkówkową błoną beznaczyniową.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa wersenian w wycinkach oka szczura.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 321 aminokwasom szczurzego Versican.
Zastosowanie
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Versican, Alpha Domain w mózgu szczura postnatalnego (Milev, P., et. al. (1998). Biochem Biopys Res Commun. 247(2):207-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Versican, Alpha Domain w oku szczura w dniu embrionalnym 16, P0, P9 i siatkówce dorosłego szczura (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) oraz w mózgu szczura w dniu embrionalnym 16, 19 i móżdżku w dniu postnatalnym 7, rdzeniu kręgowym w dniu embrionalnym 19 (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Versican, Alpha Domainin w oczyszczonych proteoglikanach z ekstraktu PBS z 7-dniowego mózgu szczura poddanego działaniu chondroitynazy ABC (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Anti-Versican, Alpha Domain, nr kat. ABT1358, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym wykrywającym białko rdzeniowe versican, które zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunohistochemii (parafina), teście radioimmunologicznym i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in rat eye retina tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Versican, Alpha Domain in rat eye retina tissues.
Opis wartości docelowych
300,01 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1