pochodzenie biologiczne
rat hindbrain
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1,000,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Komponenty
Jakość
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)