Kluczowe dokumenty
ABT1347
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Neurocan, C-końcowe
from rabbit
Synonim(y):
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Ncan(58982)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko rdzeniowe neurocan (UniProt: P55067; znane również jako 245 kDa wczesna postnatalna glikoproteina rdzeniowa, proteoglikan siarczanu chondroityny 3) jest kodowane przez gen Ncan (znany również jako Cspg3) u szczura. Neurocan jest wydzielanym białkiem z rodziny proteoglikanów aggrecan/versican, które występuje we wczesnym okresie postnatalnym i w dorosłym mózgu. Podczas wczesnego rozwoju postnatalnego neurocan stanowi co najmniej 20% białka rozpuszczalnych proteoglikanów mózgu. Neurocan zawiera głównie siarczan chondroityny, ale także oligosacharydy N- i O-związane. Wykazano, że bierze on udział w modulacji adhezji i migracji komórek oraz reguluje wzrost neurytów. Neurocan oddziałuje z kilkoma cząsteczkami na powierzchni komórki, takimi jak N-CAM, L1/Ng-CAM itp. i moduluje wiązanie komórek oraz aktywuje wzrost neurytów. Neurocan jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym 22 aa, który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Neurocan zawiera jedną domenę lektynową typu C, dwie domeny podobne do EGF, jedną domenę Ig-podobną typu V, dwie domeny łącznikowe i jedną domenę Sushi (CCP/SCR). (Ref.: Rauch, U., et al. (2001) Cell Mol. Life Sci. 58(12-13):1842-56; Zhou, XH et al. (2001). Mol. Cell Biol. 21(17): 5970-78).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Neurocan w mózgu płodu i dorosłego szczura.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 212 aminokwasom z C-końcowej połowy szczurzego białka rdzeniowego Neurocan.
Zastosowanie
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Neurocan w mózgu szczura (Milev, P., et. al. (1998). Biochem Biophys Res Commun. 247(2):207-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Neurocan w brzusznym międzymózgowiu myszy E13 i E14 i siatkówce w zarodkach myszy C57 (Leung, K.M., et. al. (2004). Brain Res Dev Brain Res. 152(1):1-10).
Anti-Neurocan, C-terminal, nr kat. ABT1347, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko rdzeniowe Neurocan i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii i teście radioimmunologicznym.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunofluorescence in E14 rat embryo, E14 rat neocortex, and adult rat brain hippocampus cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 rat embryo, E14 rat neocortex, and adult rat brain hippocampus cells.
Opis wartości docelowych
135,55 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,02% azydkiem sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1