Key Documents
SAB4200500
Anti-Collagen IV antibody, Mouse monoclonal
clone J3-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-COL4, Monoclonal Anti-Collagen IV antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
J3-2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, dog, bovine, human, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 2.0-4.0 μg/mL using human liver tissue sections.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using human placenta extracts.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL4A1(1282)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- in the immunohistochemical staining
- in the immunostaining
- in the immunofluorescence detection
- as a secondary antibody in the western blot analysis
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2