About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Dzięki metodzie oczyszczania tkanek Visikol HISTO można teraz szybko i łatwo obrazować tkanki w 3D bez uszkadzania morfologii komórek. Metoda Visikol HISTO została zaprojektowana do łączenia z immunoznakowaniem i jest odwracalna, dzięki czemu histologię 3D można uzupełnić tradycyjną histologią 2D. Metoda oczyszczania tkanek Visikol HISTO składa się z dwóch różnych odczynników o nazwach Visikol HISTO-1 i Visikol HISTO-2, przy czym Visikol HISTO-1 jest używany jako pierwszy, a Visikol HISTO-2 jako drugi. Zestaw startowy Visikol HISTO łączy 30 ml Visikol HISTO-1 i 30 ml Visikol HISTO-2 z pięcioma roztworami do obróbki wstępnej wymaganymi do przetworzenia tkanki do znakowania immunologicznego. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać immunoznaczniki i barwniki jądrowe. Zestaw zawiera wystarczającą ilość materiału do przetworzenia czterech całych mózgów myszy (około 2 gramów tkanki).
Zastosowanie
- Optyczny środek czyszczący w badaniach obrazowania tkanek
- Środek dopasowujący współczynnik załamania światła do mikroskopii
Produkty Visikol HISTO są łatwe w użyciu i idealne do szybkiego oczyszczania tkanek. Oczyszczanie tkanek jest całkowicie odwracalne i nie powoduje żadnych zmian w tkance.
Cechy i korzyści
- Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
- Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
- Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
- Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
- Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
- Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
- Nietoksyczny.
Informacje prawne
HISTO is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)