ABS2087
Anti-Mff
from rabbit
Synonim(y):
Mitochondrial fission factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFF(56947)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Mff in Immunofluorescence applications (Mishra, P., et. al. (2015). Cell Metab. 22(6):1033-44).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Mff in HeLa cells with Mitotracker (TM).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash