Kluczowe dokumenty
ABS1063
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-LRP-6 (Thr1479)
from rabbit
Synonim(y):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr1479)
informacje o genach
human ... LRP6(4040)
Opis ogólny
Białko 6 związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (UniProt: O75581 znane również jako LRP-6) jest kodowane przez gen LRP6 (Gene ID: 4040) u człowieka. LRP-6 jest dwusiarczkowym homodimerycznym, jednoprzebiegowym białkiem transmembranowym typu I, które jest składnikiem kompleksu Wnt-Fzd-LRP5-LRP6, który wyzwala sygnalizację beta-kateniny. LRP-6 jest szeroko współeksprymowany z LRP5 podczas embriogenezy i w dorosłych tkankach, a jego poziomy zmniejszają się po stymulacji Wnt3A. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest odcinany w dojrzałej formie. LRP-6 ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-1370), krótką helikalną domenę transbłonową (aa 1371-1393) i ogon cytoplazmatyczny (aa 1394-1613). LRP-6 zawiera pięć motywów PPPSP, które odgrywają centralną rolę w transdukcji sygnału po fosforylacji i aktywacji szlaku sygnałowego Wnt. Wykazano, że podwójna fosforylacja cytoplazmatycznych motywów PPPSP sekwencyjnie przez GSK3 i CK1 jest niezbędna do wiązania AXIN1, a następnie stabilizacji i aktywacji beta-kateniny poprzez zapobieganie fosforylacji beta-kateniny za pośrednictwem GSK3. Wykazano, że po sygnalizacji Wnt, LRP-6 przechodzi cykl endocytozy z udziałem kaweoliny lub klatryny i lokalizacji w błonie plazmatycznej oraz ulega fosforylacji, agregacji i kolokalizacji z AXIN1 i GSK-3beta w błonie plazmatycznej w signalomach LRP-6. Jest uwalniany z retikulum endoplazmatycznego po palmitoilacji. W dwóch miejscach w pobliżu domeny transbłonowej. Jednak w przypadku braku palmitoilacji mono-ubikwitynacja zatrzymuje ją w retikulum endoplazmatycznym. Treonina 1479 LRP-6 jest fosforylowana przez kinazę kazeinową I (CK1), a fosforylacja ta jest ułatwiona przez TMEM198. (Ref.: Liang, J., et al. (2011). Mol. Cell Biol. 31(13); 2577-2590).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa LRP6 fosforylowane na treoninie 1479.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym fosforylowaną treoninę 1479 ludzkiego białka związanego z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości 6 (LRP6).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył fosfo-LRP-6 (Thr1479) w ekstrakcie frakcji błonowej komórek 293T ko-transfekowanych N-końcową flagą hLRP6 i Xenopus l. Casein Kinase 1g1.
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii zastosowano z ekstraktem frakcji błonowej komórek 293T ko-transfekowanych N-końcową flagą znakowaną hLRP6 i Xenopus l. Casein Kinase 1g1 do analizy bloku peptydowego.
Anty-fosfo-LRP-6 (Thr1479), nr kat. ABS1063, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko 6 związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości fosforylowane na Thr 1479 i zostało przetestowane do stosowania w testach Western Blotting i Peptide Inhibition Assay.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in membrane fraction extract obtained from Wnt3a medium treated mouse embryonic fibroblasts.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-LRP-6 (Thr1479) in membrane fraction extract obtained from Wnt3a medium treated mouse embryonic fibroblasts.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~220 kDa; obliczono 180,43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.