ABS1026
Anti-Rab27B Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Ras-related protein Rab-27B, C25KG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB27B(5874)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rab27B in rat parotid gland lysate (Imai, A., et al. (2004). Journal of Cell Science. 117:1945-1953).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Rab27B in flg-Rab27B (Imai, A., et al. (2004). Journal of Cell Science. 117:1945-1953).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Rab27B in rat parotid acinar cells (Imai, A., et al. (2004). Journal of Cell Science. 117:1945-1953).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rab27B in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1