Kluczowe dokumenty
ABS1008
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi fosfoglukokortykoidowemu (Ser134)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Glucocorticoid receptor, Ser134-phosphorylated, GR, Ser134-phosphorylated, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1, Ser134-phosphorylated
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer134 )
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Receptor glukokortykoidowy (UniProt P04150; znany również jako GR, receptor jądrowy podrodziny 3 grupy C członek 1) jest kodowany przez gen NR3C1 (znany również jako GCCR, GCR, GCRST, GRL) (identyfikator genu 2908) u człowieka. Receptor glukokortykoidowy jest szeroko wyrażany w prawie wszystkich typach komórek i reguluje geny, które kontrolują rozwój, metabolizm i odpowiedź immunologiczną po związaniu glukokortykoidów. Związany z hormonami GR przemieszcza się z cytoplazmy do jądra, gdzie reguluje transkrypcję genów poprzez wiązanie się z elementami odpowiedzi na glukokortykoidy (GRE) lub poprzez interakcję z różnymi czynnikami transkrypcyjnymi. Alternatywnie, GR związany z hormonami może hamować transkrypcję genów poprzez blokowanie translokacji jądrowej czynników transkrypcyjnych. Wykazano, że aktywacja TrkB stymulowana przez BDNF indukuje fosforylację GR przy Ser155 i Ser287 w pierwotnych neuronach kory szczura (odpowiednik ludzkich GR Ser134 i Ser267), co skutkuje zwiększoną aktywnością transkrypcji GR. GR składa się z N-końcowej domeny modulującej (a.a. 1-420), domeny wiążącej DNA (a.a. 421-486) i C-końcowej domeny wiążącej ligand (a.a. 528-777).
Specyficzność
Docelowe miejsce fosforylacji rozpoznawane przez to przeciwciało poliklonalne jest obecne we wszystkich 9 ludzkich izoformach splicingowych GR (Ser108 izoform Alpha-B i Beta-B; Ser134 wszystkich pozostałych izoform) oraz w obu szczurzych izoformach splicingowych GR (Ser155 izoformy A i Ser128 izoformy B) zgłoszonych przez UniProt (odpowiednio P04150 i P06536).
Immunogen
Epitop: pSer134.
Liniowy peptyd odpowiadający sekwencji ludzkiego receptora glukokortykoidowego zawierającej fosforylowany Ser134.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła indukowaną przez BDNF fosforylację Ser155 endogennego GR w pierwotnych neuronach kory szczura (Lambert, W.M., et al. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(18):3700-3714).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła indukowaną przez BDNF fosforylację Ser155 egzogennie wyrażonego dzikiego typu, ale nie mutanta S155A, szczurzego GR w transfekowanych komórkach HEK293TrkB (Lambert, W.M., et al. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(18):3700-3714).
Anti-phospho Glucocorticoid Receptor (Ser134) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfo receptorowi glukokortykoidowemu do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in cell lysate from HEK293 expressing FLAG-tagged human glucocorticoid receptor.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Ser134 phosphorylation of FLAG-tagged human glucocorticoid receptor in 10 ug lysate from BDNF-treated HEK293 transfectants.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~85 kDa. 87,56 kDa (szczurza izoforma A), 84,83 kDa (szczurza izoforma B), 85,66 kDa (ludzka izoforma Alpha; Alpha-A), 81,51 kDa (ludzka izoforma Beta; Beta-A), 85,82 kDa (ludzka izoforma Alpha-2; Gamma), 81,67 kDa (ludzka izoforma Beta-2), 64.75 kDa (ludzka izoforma GR-A alfa), 60,60 kDa (ludzka izoforma GR-A beta), 82,85 kDa (ludzka izoforma Alfa-B), 78,70 kDa (ludzka izoforma Beta-B), 82,90 kDa (ludzka izoforma 10; hGRDelta313-338). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w soli fizjologicznej buforowanej Tris (pH 8,0) z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1