ABN1681
Anti-Phospho-PANX1 (Tyr198)
from rabbit
Synonim(y):
Pannexin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr198)
informacje o genach
human ... PANX1(24145)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in isolated mesenteric venule cross-sections from mice (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat. Commun. 6:7965).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in HUVECs stimulated with TNF-a (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7965).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in 10 µg of lysate from HEK293 cells transfected with murine pannexin-1.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1