Kluczowe dokumenty
ABN1660-I
Sigma-Aldrich
Anti-S-Opsin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Unknown, polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.92 kDa
observed mol wt ~37 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... Pun1sw(12057)
Opis ogólny
Opsyna 1 wrażliwa na krótkie fale (UniProt: P51491; znana również jako S opsin, Blue cone photoreceptor pigment, Blue-sensitive opsin, BOP, Short wavelength-sensitive cone opsin) jest kodowana przez gen Opn1sw (znany również jako Bcp) (Gene ID: 12057) u myszy. Opsyny są białkami sprzężonymi z białkiem G o aktywności fotoreceptorów. Opsyny zawierają siedem transbłonowych alfa-helikalnych domen połączonych trzema zewnątrzkomórkowymi i trzema cytoplazmatycznymi pętlami. Są to wrażliwe na światło białka występujące w komórkach fotoreceptorów siatkówki. Na podstawie homologii sekwencji, opsyny są klasyfikowane do sześciu podrodzin: podrodziny opsyn/encefalopsyn kręgowców, podrodziny opsyn Go, podrodziny opsyn Gs, podrodziny opsyn Gq bezkręgowców, podrodziny fotoizomeraz i podrodziny neuropsyn. Dzielą one mniej niż 20% identyczności między podrodzinami. Opsyny zapewniają środowisko niezbędne do absorpcji światła o określonej długości fali. Dlatego też, dostarczając różne opsyny do siatkówki, organizmy mogą wyczuwać światło o różnych długościach fal. Opsyna S to wieloprzepustowe białko błonowe, które ulega ekspresji w komórkach fotoreceptorów stożka. Są to cząsteczki pochłaniające światło, które pośredniczą w widzeniu i zawierają apoproteinę, opsynę, która jest kowalencyjnie połączona z cis-siatkówką. Może ona zwiększać czułość spektralną w słabym świetle.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa S-Opsynę (opsynę 1 wrażliwą na fale krótkie). Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowej połowy mysiej opsyny 1 wrażliwej na fale krótkie.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie siatkówki myszy z nokautem NRL
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło S-Opsynę w lizacie tkanki siatkówki myszy z nokautem NRL.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło S-Opsynę w skrawkach tkanki siatkówki myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło S-Opsin w lizacie tkanki oka myszy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-S-Opsin, nr kat. Nr ABN1660-I, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa S-Opsynę (opsynę 1 wrażliwą na fale krótkie) i jest testowane do stosowania w immunohistochemii (parafina), Western Blotting i Western Blotting z użyciem lizatów KO.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1