ABN1643
Anti-APP Antibody, AEP-cleaved (373N)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Amyloid beta A4 protein, 373N fragment, ABPP, 373N fragment, Alzheimer disease amyloid protein, 373N fragment, Amyloid precursor protein, 373N fragment, APP, 373N fragment, APPI, 373N fragment, Cerebral vascular amyloid peptide, 373N fragment, CVAP, 373N
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected APP N-terminal fragment 373N in brain tissue lysates from 5XFAD familial AD transgenic mice, but not from AEP-knockout 5XFAD mice (Courtesy of Dr. Keqiang Ye, Emory University, U.S.A.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an increased APP N-terminal fragment 373N in AEP-containing brain fractions from 5-month-old 5XFAD familial AD transgenic mice than wild-type mice (Zhang, Z., et al. (2015). Nat. Commun. 6:8762).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an age-dependent increase brain APP N-terminal fragment 373N in mice. Upregulated APP 373N level was seen in human AD brain samples when compared with age-matched non-AD brains (Zhang, Z., et al. (2015). Nat. Commun. 6:8762).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AEP-cleaved recombinant GST-APP N-terminal fragment, but not the uncleaved GST-APP or the cleaved C-terminal fragment (Zhang, Z., et al. (2015). Nat. Commun. 6:8762).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AEP-cleaved APP N-terminal fragment 373N in untransfected, but not AEP siRNA-transfected, HEK293 cells.
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antiserum detected APP(1-585), but not APP(1-373) or full-length APP, GST fusion exogenously expressed in HEK293 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1