MAB348B
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Biotin Conj. | MAB348B
clone 22C11, from mouse, biotin conjugate
Synonim(y):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, pig
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in adult rat brain tissue.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in rat E18 primary cortex cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat E18 primary cortex cells
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2