Kluczowe dokumenty
ABN1360
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-C9ORF72 (sens α-GR, CT)
serum, from rabbit
Synonim(y):
C9orf72/C9RANT (GR sense-CT), alpha-GR-CT-sense, alpha-GR-CT, Protoein Protein C9orf72-GR-CT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Ekspansja sekwencji powtórzeń heksanukleotydowych GGGGCC (G4C2) w niekodującym regionie otwartej ramki odczytu 72 ludzkiego chromosomu 9 lub C9orf72 (znana również jako ALSFTD, FTDALS; identyfikator genu 203228) jest najczęstszą nieprawidłowością genetyczną w rodzinnym i sporadycznym otępieniu czołowo-skroniowym (FTD) i chorobie neuronu ruchowego (MND), ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) jako najczęstszą postacią. Liczba powtórzeń heksanukleotydowych w normalnej populacji waha się od 2 do 24, podczas gdy w patologicznie rozszerzonym allelu występuje do kilku tysięcy powtórzeń (700 - 4400 powtórzeń). Niekonwencjonalna translacja związana z powtórzeniami nieinicjowana przez ATG (RANT) powtórzeń GGGGCC w trzech alternatywnych ramkach odczytu zarówno z transkryptów sensu, jak i antysensu generuje pięć rodzajów białek z powtórzeniami dipeptydowymi (DPR), z których każdy składa się z powtarzających się jednostek dwóch aminokwasów, odpowiednio glicyny-alaniny (GA), glicyny-proliny (GP), glicyny-argininy (GR), alaniny-proliny (AP), proliny-argininy (PR). Transkrypt sensowny (powtórzenia heksanukleotydowe 5′-GGGCC-3′) ulega translacji poprzez translację związaną z powtórzeniami nie-ATG (RAN), w wyniku czego powstają białka poli-(Gly- Ala), poli-(Gly-Pro) i poli-(Gly-Arg). Transkrypt antysensowny (zawierający powtórzenia heksanukleotydowe 5′-GGCCCC-3′ (G2C4)) jest tłumaczony poprzez translację związaną z powtórzeniami nie-ATG (RAN), wytwarzając białka poli-(Pro-Ala), poli-(Pro- Arg), poli-(Gly- Pro). Białka RAN z motywem powtórzenia GP są przewidywane zarówno w kierunku sensownym, jak i antysensownym (GPsense i GPantisense). Białka antysensowne gromadzą się w agregatach cytoplazmatycznych w dotkniętych obszarach mózgu, w tym w korze czołowej i ruchowej, hipokampie i neuronach rdzenia kręgowego.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne rozpoznaje C9orf72/C9RANT (GR-C-końcowy).
Immunogen
Ac-CRVAVWGSAAGKRRG-OH
Epitop: nieznany
Zastosowanie
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła C9ORF72 (alfa-GR sens, CT) w V5-GR-CT transfekowanym HEK293T (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła C9ORF72 (alfa-GR sens, CT) w agregatach znalezionych w neuronach regionów CA i DG hipokampa (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło C9ORF72 (alfa-GR sens, CT) w V5-GR-Ct transfekowanym HEK293 (dzięki uprzejmości dr Laury P.W. Ranum i dr Lien Nguyen z University of Florida).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła C9ORF72 (alfa-GR sens, CT) w Dot blotach zawierających lizaty kory czołowej od różnych C9(-) i różnych C9(+) pacjentów z ALS/otępieniem czołowo-skroniowym (FTD) (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła C9ORF72 (alfa-GR sens, CT) w aplikacjach Western Blotting (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Anti-C9ORF72 (alpha-GR sense, CT), nr kat. Nr ABN1360, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko C9ORF72 (alfa-GR sens, CT) i zostało przetestowane w Dot Blot, Immunocytochemii, Immunofluorescencji, Immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in V5-GR-CT transfected HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in V5-GR-CT transfected HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~18 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1