ABN1358
Anti-C9ORF72/C9RANT (Poly-GP sense/antisense)
serum, from rabbit
Synonim(y):
C9ORF72/C9RANT (poly-GP), alpha-GP-sense/antisense
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C9orf72(203228)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GP sense/antisense) in V5 -GP transfected HEK293. (Courtesy of Dr Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Florida).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GP sense/antisense) in Western Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968-77).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GP sense/antisense) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968-77).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (Poly-GP sense/antisense) in 10 µL lysate fromHEK293 cells transfected with Flag-GP construct.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1