MABN889-AF488
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Antibody, clone 5E9 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 5E9, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C9ORF72(203228)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Western Blotting applications (Mackenzie, I.R., et. al. (2013). Acta Neuropathol. 126(6):859-79).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Gly-Ala repeats in GST-fusion recombinant C9orf72 protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2