ABE353
Anti-dimethyl Histone H2B Antibody (Pro1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H2B type 1-C/E/F/G/, H2Bme2P1, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, Histone H2B.k, H2B.l, H2B/l
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Pro1)
informacje o genach
human ... HIST1H2BC(8347)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Peptide containing various unmodified and modified Histone peptides were probed with Anti-dimethyl Histone H2B (Pro1) antibody at 0.1 ug/mL.
Immunocytochemistry Analysis:
A 10 µg/mL dilution from a representative lot detected Histone H2B dimethylated at proline 1 in A431, HeLa, and NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H2B dimethylated at proline 1 in 10 µg of HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1