Kluczowe dokumenty
932906
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 4 WF
Synonim(y):
Gripper, Tweezer
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Tip Width: 12.0 mm. Depth: 9.0 mm. Tip Lip: E:2.5 mm. Offset: 4.0 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)