Kluczowe dokumenty
932949
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 1, Locking
Synonim(y):
Chwytak, Pęseta
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Do przenoszenia delikatnych i kruchych płytek krzemowych, dysków scyntylacyjnych, szkiełek podstawowych i nakrywkowych. Wykonane ze stali antymagnetycznej/antykwasowej o gładkiej powierzchni. Samozamykające się.
Szerokość końcówki: 14,5 mm. Głębokość: 10,5 mm. Krawędź końcówki: 9,0 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)