Kluczowe dokumenty
SYNS531420
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware S531420
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S531420
Opis ogólny
Zatyczka PTFE posiada nylonową nakrętkę umożliwiającą łatwe wyjęcie zatyczki ze szklanego złącza zewnętrznego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)