ABE2611
Anti-Phospho-METTL3 (Ser 43)
Synonim(y):
N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit;EC:2.1.1.348;Methyltransferase-like protein 3;hMETTL3;N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit;MT-A70
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 64.47 kDa
observed mol wt ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, mouse, feline, rat, canine, porcine, bovine
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer43)
informacje o genach
human ... METTL3(56339)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293T cells co-transfected with HER2 and Myc-tagged METTL3.
A 1:1,000 dilution of this antibody detected METTL3 phosphorylated on serine 43 in lysates from HEK293T cells co-transfected with HER2 and Myc-tagged METTL3, but not in lysates from cells transfected only with Myc-tagged METTL3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-METTL3 (Ser43) in Western Blotting applications (Lung Sun, Hui., et. al. (2020). Mol Cell. 80(4): 633-647).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-METTL3 (Ser 43) in HEK293T cells co-transfected HER2 and Myc-tagged METTL3 (Data courtesy of Dr Chuan He & Dr Hui-Lung Sun at the University of Chicago).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2