AB1555P
Anti-NMDAR2A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, fish
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2A(2903)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
3 μg of a previous lot was used to (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2A in 200 μg of rat brain.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used at 1:1,000-1:2,000 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected NMDAR2A on 10 μg of Rat Brain Microsomal lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
NMDAR2A is present in high concentrations in the hippocampus.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.