Kluczowe dokumenty
406OA-05A
Sigma-Aldrich
Ludzkie osteoblasty - choroba zwyrodnieniowa stawów: HOb-OA, dorośli
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
human bone (osteoarthritic)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
osteoblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
arthritis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie osteoblasty-Osteoarthritis, HOb-OA, są izolowane z kości pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) i stanowią doskonały system modelowy do badania patofizjologii tej choroby in vitro, w tym mineralizacji macierzy, wpływu mediatorów stanu zapalnego i białek morfogenetycznych kości, fizjologicznej kontroli przebudowy kości i regulacji metabolizmu kości.
Charakterystyka: Pozytywny dla mineralizacji kości.
Pochodzenie linii komórkowej
Kość
Zastosowanie
system modelowy do badania patofizjologii choroby zwyrodnieniowej stawów, mineralizacji macierzy, wpływu mediatorów stanu zapalnego, białek morfogenetycznych kości, przebudowy kości i metabolizmu.
Komponenty
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Uwaga dotycząca przygotowania
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Rutyna subkultury
Prosimy o zapoznanie się z Protokół kulturyHOb-OA.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangxiang Sun et al.
International journal of biological sciences, 16(6), 994-1009 (2020-03-07)
Osteoarthritis (OA) is a common type of arthritis. Chronic inflammation is an important contributor to the pathogenesis of OA. The maturation and secretion of proinflammatory cytokines are controlled by inflammasomes, especially NLRP1 (NLR Family Pyrin Domain Containing 1) and NLRP3.
Protokoły
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
406OA-05A4061831987928