Kluczowe dokumenty
402RA-05A
Sigma-Aldrich
Ludzkie chondrocyty - reumatoidalne zapalenie stawów: HC-RA, dorosły
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
human articular cartilage (rheumatoid arthritic)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
chondrocyte
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
arthritis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie chondrocyty HC-RA pochodzą z ludzkiej chrząstki stawowej dawców z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną, która charakteryzuje się nadmierną proliferacją komórek błony maziowej i ich infiltracją do sąsiednich tkanek stawowych, czemu towarzyszy stopniowe niszczenie chrząstki i erozja kości. Normalnie chondrocyty są odpowiedzialne za produkcję i utrzymanie macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki, ale w chrząstce RZS środowisko ulega znacznej zmianie z powodu stanu zapalnego i inwazji innych komórek. Dlatego HC-RA może być użytecznym modelem do badania wpływu tych zmian na biologię chondrocytów. Równolegle do normalnego HC, HC-RA może być wykorzystywany do badania różnic między prawidłowymi i patologicznymi stawami i oceny potencjalnych strategii leczenia.
Charakterystyka: Pozytywny dla agrekanu po różnicowaniu.
Pochodzenie linii komórkowej
Chrząstka
Zastosowanie
model do badania wpływu RZS na chondrocyty, badania różnic między prawidłowymi i patologicznymi stawami oraz oceny potencjalnych strategii leczenia
Komponenty
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Uwaga dotycząca przygotowania
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Rutyna subkultury
Należy zapoznać się z HC-RA Culture Protocol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)