ABE2599
Anti-BMAL1
from guinea pig
Synonim(y):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Arnt3, Brain and muscle ARNT-like 1, HIF-1beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
guinea pig
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
ChIP: suitable (ChIP-chip)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected BMAL1 in Beta-TC6 cell DNA used for chip assays (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody detected BMAL1 in HeLa cell nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2