ABE1325
Anti-FOXK1 (MNF)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Forkhead box protein K1, Myocyte nuclear factor, MNF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXK1(221937)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FOXK1 (MNF) in human cerebral cortex, human liver, and human testis tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FOXK1 (MNF) in human cerebral cortex, human liver, and human testis tissues.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FOXK1 (MNF) in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash