Kluczowe dokumenty
ABC847
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TACI
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B, Transmembrane activator and CAML interactor, CD267
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Członkowie nadrodziny TNF regulują odpowiedzi immunologiczne i indukują apoptozę. TACI (znany również jako członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 13B, aktywator przezbłonowy i interaktor CAML oraz CD267) wiąże BAFF i April, a jego ligandy regulują humoralne odpowiedzi immunologiczne, aktywują NF-kB i c-Jun N-końcową kinazę i są zaangażowane w choroby autoimmunologiczne związane z komórkami B.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego TACI.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: 2 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TACI w komórkach K562.
Wykryj TACI za pomocą tego przeciwciała anty-TACI zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i ICC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in K562 and U937 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 5 μg/mL of this antibody detected TACI in K562 and U937 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~32 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2