ABC2044
Anti-Muc2-D3
Synonim(y):
Domena mucyny-2 D3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 550.85 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... MUC2(4583)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z ludzkim białkiem Muc2-D3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło białko Human Muc2-D3.
Testowane zastosowania
Mikroskopia elektronowa: Reprezentatywna partia wykryła białko ludzkiej mucyny-2 w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Javitt, G., et. al. (2020). Cell.183(3): 717-729).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Human Mucin-2 w zastosowaniach Western Blotting (Javitt, G., et. al. (2020). Cell. 183(3): 717-729).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2