MABF2812
Anti-CD137 Antibody, clone LOB12.0
Synonim(y):
Antygen komórek T 4-1BB, Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 9, Receptor ligandu 4-1BB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LOB12.0, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.6 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
competitive inhibition ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
surface plasmon resonance (SPR): suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
mouse ... Tnfrsf9(21942)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Testowanie izotypów: Potwierdzenie tożsamości za pomocą testu izotypowania.
Analiza izotypów: Tożsamość tego przeciwciała monoklonalnego została potwierdzona testem izotypowania jako szczurze IgG2a.
Testowane zastosowania
Rezonans plazmonów powierzchniowych: Reprezentatywna partia wykryła CD137 w zastosowaniach rezonansu plazmonów powierzchniowych (Buchan, S.L., et al. (2018). Immunity. 49(5):958-970.e.7).
Analiza cytometrii przepływowej: 10 µg z reprezentatywnej partii wykryło CD137 w komórkach Jurkat wyrażających mysie CD137.
Aktywność agonistyczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała współstymulowała limfocyty T CD8+ i wzmacniała odporność przeciwnowotworową u myszy.(Taraban, V.Y., et al. (2002). Eur J Immunol. 32(12); 3617-3627 ).
Test konkurencji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała konkurowała o wiązanie z 4-1BB na efektorowych limfocytach T. (Buchan, S.L., et al. (2018). Immunity. 49(5):958-970.e.7).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD137 w aplikacjach cytometrii przepływowej (Buchan, S.L., et al. (2018). Immunity. 49(5):958-970.e.7).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2