Merck
SAB4200334
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr142) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr142)
informacje o genach
human ... CD247(919)
mouse ... Cd247(12503)
Opis ogólny
Kompleks multimeryczny TCR-CD3 składa się z TCRαβ, CD3γε i CD3δε oraz homodimeru TCR-ζ. Łańcuchy CD3γ, CD3δ i CD3ε zawierają po jednym motywie aktywacyjnym opartym na tyrozynie immunoreceptora (ITAM), podczas gdy łańcuch ζ zawiera trzy ITAM.
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający resztom otaczającym Tyr142 mysiego CD3ζ, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w ludzkim CD3ζ.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-CD3ζ (pTyr142) produkowane u królików zostało użyte w kilku technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Spośród podjednostek TCR, łańcuch CD3 ζ odgrywa kluczową rolę w regulacji montażu, transportu i ekspresji na powierzchni komórki. Obniżenie ekspresji łańcucha TCR ζ związane z dysfunkcją komórek T zostało opisane w różnych patologiach.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeted calcium influx boosts cytotoxic T lymphocyte function in the tumour microenvironment
Kim K D, et al.
Nature Communications, 8, 1-10 (2017)
An architectural perspective on signaling by the pre?, ?? and ?? T cell receptors
Hayes SM, et al.
Immunological Reviews, 191, 28-37 (2003)
Function of Cd3?-Mediated Signals in T Cell Development
Sommers C. L.
The Journal of Experimental Medicine, 192, 913-913 (2000)
TCR zeta-chain downregulation: curtailing an excessive inflammatory immune response
Baniyash M.
Nature Reviews: Immunology, 4, 675-687 (2004)
Kyun-Do Kim et al.
Nature communications, 8, 15365-15365 (2017-05-16)
Adoptive cell transfer utilizing tumour-targeting cytotoxic T lymphocytes (CTLs) is one of the most effective immunotherapies against haematological malignancies, but significant clinical success has not yet been achieved in solid tumours due in part to the strong immunosuppressive tumour microenvironment.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200334-100UL4061838035967