MABF607
Anti-CD45R (B220) Antibody (human/mouse), violetFluor® 450, clone RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
violetFluor® 450
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RA3-6B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
violetFluor®
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.