AB9433-I
Anti-GLP1R Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
GLP-1R, GLP-1 Receptor, GLP1-R, GLP1R,GLP-1-R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLP1R(2740)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Metabolism
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Signaling
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 2 ug/ml this antibody showed cytoplasmic staining of subsets of endocrine cells in islets of Langerhans in human pancreas.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1