Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA011897
Sigma-Aldrich
Anti-SI antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sucrase-isomaltase, intestinal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
PAVDEISDSTSTPATTRVTTNPSDSGKCPNVLNDPVNVRINCIPEQFPTEGICAQRGCCWRPWNDSLIPWCFFVDNHGYNVQDMTTTSIGVEAKLNRIPSPTLFGNDINSVLFTTQNQTPNRFRFKITDPNNRRYEVPHQYV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SI(6476)
Opis ogólny
SI (sacharaza-izomaltaza, a-glukozydaza) jest małą cząsteczką jelitową z rodziny hydrolaz glikozydowych 31 (GH31) składającą się ze zduplikowanych domen katalitycznych, N- i C-końcowych oraz wąskiego hydrofobowego podmiejsca +1 dla specyficzności substratowej. Te dwie domeny są połączone przez błonę szczoteczkową jelita cienkiego poprzez O-glikozylowaną łodygę pochodzącą z domeny N-końcowej.
Immunogen
Sucrase-isomaltase, intestinal recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SI antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SI (sacharaza-izomaltaza, α-glukozydaza) bierze udział głównie w rozkładzie skrobi i cukrów w glukozę. W trawieniu węglowodanów zasadniczo hydrolizuje mieszaninę liniowych α-1,4 i rozgałęzionych α-1,6-oligosacharydów substratów. HNF (czynnik jądrowy hepatocytów )-1α i HNF-1β hamują ekspresję genu SI, a także jego aktywność. Mutacje w genie SI powodują wrodzony niedobór sacharazy-izomaltazy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71691
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Four mutations in the SI gene are responsible for the majority of clinical symptoms of CSID.
Stefanie Uhrich et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 55 Suppl 2, S34-S35 (2012-11-01)
Ning Gu et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 52(2), 105-112 (2006-06-29)
Hepatocyte nuclear factor (HNF)-1alpha and HNF-1beta are concerned in sucrase-isomaltase (SI) gene expression, and directly bind two sites (SIF2, SIF3) of the promoter of the SI gene. However, it is not completely clear that HNF-1alpha and HNF-1beta play a role
Sabine Middendorp et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(5), 1083-1091 (2014-02-06)
Differentiation and specialization of epithelial cells in the small intestine are regulated in two ways. First, there is differentiation along the crypt-villus axis of the intestinal stem cells into absorptive enterocytes, Paneth, goblet, tuft, enteroendocrine, or M cells, which is
Lyann Sim et al.
The Journal of biological chemistry, 285(23), 17763-17770 (2010-04-02)
Human maltase-glucoamylase (MGAM) and sucrase-isomaltase (SI) are small intestinal enzymes that work concurrently to hydrolyze the mixture of linear alpha-1,4- and branched alpha-1,6-oligosaccharide substrates that typically make up terminal starch digestion products. MGAM and SI are each composed of duplicated
Moorthy Krishnan et al.
Molecular biology of the cell, 24(6), 818-831 (2013-01-25)
Rab25 is a tumor suppressor for colon cancer in humans and mice. To identify elements of intestinal polarity regulated by Rab25, we developed Caco2-BBE cell lines stably expressing short hairpin RNA for Rab25 and lines rescuing Rab25 knockdown with reexpression
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA011897-100UL4061837125904
HPA011897-25UL4061842784448