ABT317
Anti-Matriptase-2/TMPRSS6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transmembrane protease serine 6, Matriptase-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMPRSS6(164656)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Matriptase-2/TMPRSS6 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1