AB5042
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
ChAT
About This Item
Polecane produkty
product name
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, serum, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rat, avian
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Chat(395314)
rat ... Chat(290567)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1