Kluczowe dokumenty
SAB2108655
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti- CHOACTASE, Anti- CMS1A2, Anti-CMS1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-CHAT, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, horse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_020984
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAT(1103)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka A2BDF5 został połączony z P28329. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała Anti-CHAT: syntetyczny peptyd skierowany do C-końca ludzkiego CHAT
Działania biochem./fizjol.
CHAT jest enzymem, który katalizuje biosyntezę neuroprzekaźnika acetylocholiny. Białko to jest charakterystyczną cechą neuronów cholinergicznych, a zmiany w tych neuronach mogą wyjaśniać niektóre objawy choroby Alzheimera. Mutacje w tym genie są związane z wrodzonym zespołem miastenicznym związanym z epizodycznym bezdechem. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, a niektóre z tych wariantów kodują więcej niż jedną izoformę.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSFHSCKETSSSKFAKAVEESLIDMRDLCSLLPPTESKPLATKEKATRPS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)