AB3738-I
Anti-Beta Lactamase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Beta-lactamase TEM, IRT-4, Penicillinase, TEM-1, TEM-16/CAZ-7, TEM-2, TEM-24/CAZ-6, TEM-3, TEM-4, TEM-5, TEM-6, TEM-8/CAZ-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
E. coli
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:100,000 dilution of this antibody detected GST-tagged full-length E. coli beta-lactamase in 0.5 µg of lysate from transformed E. coli.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1