Kluczowe dokumenty
MAK222
Sigma-Aldrich
Beta-Lactamase Inhibitor Screening Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonim(y):
β-Lactamase Inhibitor Screening Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
β-Laktamaza (β-laktamaza, βL, EC 3.5.2.6) to enzym po raz pierwszy zidentyfikowany u Escherichia coli i opisany jako penicylinaza. Od tego czasu zidentyfikowano wiele β-laktamaz z różnych bakterii. β-laktamazy specyficznie hydrolizują pierścienie β-laktamowe obecne w antybiotykach, takich jak penicylina, cefalosporyny, monobaktam i karbapenem, i nadają oporność na te antybiotyki.
Zastosowanie
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów beta-laktamazy został wykorzystany w testach enzymatycznych.
Cechy i korzyści
Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Suitable for the screening of inhibitors of β-Lactamase
Zasada
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów β-laktamazy jest szybkim, prostym i czułym testem, który jest odpowiedni do wysokowydajnych badań przesiewowych inhibitorów β-laktamazy. Aktywność βL jest mierzona poprzez hydrolizę chromogennej cefalosporyny zwanej nitrocefiną, wytwarzając produkt kolorymetryczny (A490), proporcjonalny do obecnej aktywności enzymatycznej.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • β-Lactamase Assay Buffer
  • Nitrocefin, in DMSO
  • β-Lactamase
  • Inhibitor Control, Clavulanic acid
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Evaluation of 1, 4, 7-Triazacyclononane (TACN) as a potential Metallo-B-Lactamase inhibitor in Enterobacteriaceae: Restoring the Activity of B-lactams
Somboro A M, et al.
bioRxiv, 366146-366146 (2018)
Anou M Somboro et al.
Applied and environmental microbiology, 85(3) (2018-11-28)
Metallo-β-lactamase (MBL)-producing Enterobacteriaceae are of grave clinical concern, particularly as there are no metallo-β-lactamase inhibitors approved for clinical use. The discovery and development of MBL inhibitors to restore the efficacy of available β-lactams are thus imperative. We investigated a zinc-chelating