Kluczowe dokumenty
AB3226
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko białku niesprzęgającemu 2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
UCP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCP2(7351)
Specyficzność
Białko rozprzęgające 2 (UCP2), ludzkie. Ludzkie UCP2 jest 309 aminokwasowym mitochondrialnym białkiem rozprzęgającym (Fleury et al. 1997; Gimeon et al. 1997). Jest ono tylko w 59% homologiczne z UCP1 występującym w brązowych tkankach tłuszczowych. UCP2 ma szeroką dystrybucję w tkankach (mózg, nerki, wątroba, brązowa tkanka tłuszczowa, serce i mięśnie). UCP2 może odgrywać kluczową rolę w bilansie energetycznym, masie ciała i termoregulacji (Fleury et al. 1997; Gimeon et al. 1997; Flier & Lowell 1997).
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Przeciwciało nie zostało jeszcze przetestowane pod kątem reaktywności krzyżowej z innymi gatunkami. Sekwencja stosowana do immunizacji wykazuje 100% homologii z mysim i szczurzym UCP2 oraz 92% homologii z psim, świńskim i bydlęcym.
Immunogen
Sekwencja peptydowa 13 aa w pobliżu 3. i 4. domeny transbłonowej ludzkiego UCP2 (Fleury i wsp. 1997; Gimeon i wsp. 1997). Peptyd nie ma znaczącej homologii z UCP1, UCP3 lub UCP4 (Boss i wsp. 1997).
Zastosowanie
Western Blotting: 1-10 μg/ml przy użyciu techniki chemiluminescencji.
Immunohistochemia: Nie testowano. Zaleca się stosowanie 2-20 μg/ml na tkankach utrwalonych formaldehydem.
ELISA: 1:10 000-1:100 000; przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego UCP2/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj białko niesprzęgające 2 za pomocą tego przeciwciała anty-Uncoupling Protein 2 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Ion & Transport Channels
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 100 mM Tris, pH 7,5 z 0,2% BSA jako stabilizatorem i 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Gimeno et al.
Diabetes, 46(5), 900-906 (1997-05-01)
We have identified a novel cDNA encoding a protein highly homologous to the mammalian brown fat uncoupling protein (UCP). Unlike the known UCP, which is expressed specifically in brown adipose tissue, the UCP homolog (UCPH) mRNA is expressed in a
Heiko Bugger et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 67(6), 1381-1388 (2010-09-03)
Doxorubicin-based chemotherapy is limited by the development of dose-dependent left ventricular dysfunction and congestive heart failure caused by reactive oxygen species (ROS). Uncoupling proteins (UCP) can inhibit mitochondrial ROS production as well as decrease myocyte damage from exogenous ROS. Prior
Changes in uncoupling protein-2 and -3 expression in aging rat skeletal muscle, liver, and heart.
R Barazzoni, K S Nair, R Barazzoni, K S Nair
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Obesity research springs a proton leak.
J S Flier et al.
Nature genetics, 15(3), 223-224 (1997-03-01)
D M Thomson et al.
The Journal of physiology, 587(Pt 9), 2077-2086 (2009-03-11)
One characteristic of ageing skeletal muscle is a decline in mitochondrial function. Activation of AMP-activated protein kinase (AMPK) occurs in response to an increased AMP/ATP ratio, which is one potential result of mitochondrial dysfunction. We have previously observed higher AMPK