AB10541
Anti-Galectin-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Galectin-3, Gal-3, 35 kDa lectin, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBP, IgE-binding protein, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, Mac-2 antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rhesus macaque, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGALS3(3958)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Galectin-3 in 10 µg of MG-63 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
MG-63 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1