SAB4501746
Anti-Galectin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
35 kDa lectin, CBP 35, Carbohydrate binding protein 35, GALBP, Galactose-specific lectin 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGALS3(3958)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Galectin 3 is a carbohydrate-binding protein. It is abundantly expressed in the extracellular matrix, the cytoplasm and the nucleus. It contains an intrinsically disordered N-terminal domain and a canonical CRD (carbohydrate recognition domain). It is mapped to human chromosome 14q22.
Immunogen
Immunogen Range: 141-190