869001-M
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, CAS 9002-68-0, is a native pituitary protein that regulates Sertoli cells by acting on G-protein-linked cell surface FSH receptors.
Synonim(y):
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Follitropin, hFSH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human pituitary glands
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 4223
sterylność
non-sterile
linia produktu
Calbiochem®
Próba
≥90%
Formularz
lyophilized solid
aktywność właściwa
≥2000 IU/mg
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤0.1% hCG
≤0.5% hLH, hTSH
pI
4.1
rozpuszczalność
PBS: soluble
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Research area: Cell Signaling
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
przeciwciało
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3