Kluczowe dokumenty
8.53071
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Me)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Tyr(Me)-OH, N-α-t.-Boc-O-methyl-L-tyrosine, N-α-t.-Boc-p-methoxy-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)OC)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)9-10-5-7-11(20-4)8-6-10/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
SLWWWZWJISHVOU-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych O-metylo-tyrozyny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-0165
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +16.0 - +20.0 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3