Kluczowe dokumenty
8.53041
Sigma-Aldrich
Boc-His(Tos)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-His(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N-im-tosyl-L-histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([n]2cnc(c2)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H23N3O6S/c1-12-5-7-14(8-6-12)28(25,26)21-10-13(19-11-21)9-15(16(22)23)20-17(24)27-18(2,3)4/h5-8,10-11,15H,9H2,1-4H3,(H,20,24)(H,22,23)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
DCLJSEPKYJSEHW-HNNXBMFYSA-N
Opis ogólny
Standard building block for introduction of histidine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] T. Fujii, et al. (1974) Bull. Chem. Soc. Jpn., 47, 3146.
[2] J. M. v. d. Eijk, et al. (1980) J. Org. Chem., 45, 547.
Powiązanie
Replaces: 04-12-0012
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): +10.0 - +13.0 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in ml EtOH): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The most popular reagent for cleavage of peptides from Boc-based resins is anhydrous HF. Of all the cleavage procedures HF appears to be the most versatile and least harmful to a wide variety of peptides synthesized on Boc-based resins.
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.