Kluczowe dokumenty
8.56098
Sigma-Aldrich
O-t-Butylthreoninol 2-chlorotrityl resin
Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Resin for the synthesis of peptidyl-aminothreoninol by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 01-64-0353
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1