Kluczowe dokumenty
8.53027
Sigma-Aldrich
Boc-Nva-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Nva-OH, N-α-t.-Boc-L-norvaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
43-47 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m0/s1
Klucz InChI
INWOAUUPYIXDHN-ZETCQYMHSA-M
Opis ogólny
Standard building block for introduction of norvaline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-0107
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in methanol): -16.5 - -13.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3